About This Item
化学式:
CH3CON(OCH3)CH3
CAS番号:
分子量:
103.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CON(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(6)5(2)7-3/h1-3H3
InChI Key
OYVXVLSZQHSNDK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
単純なワインレブアミドは、海洋天然物のmyriaporone 及び usneoidone の合成においてケトンシントンとして使用されます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
513253-5G:
513253-BULK:
513253-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total synthesis of natural myriaporones.
Marta Pérez et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(13), 1724-1727 (2004-03-24)
Asymmetric synthesis of heterocycles using sulfinimines (N-sulfinyl imines).
Davis FA, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 7, 120-128 (2006)
European Journal of Organic Chemistry, 9, 1911-1922 (2004)
Acetylations of strongly basic and nucleophilic enolate anions with N-methoxy-N-methylacetamide.
Oster TA and Harris TM.
Tetrahedron Letters, 24(18), 1851-1854 (1983)
Xue Zhi Zhao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(23), 7816-7825 (2006-08-16)
The diketo acid (DKA) class of HIV-1 integrase inhibitors are thought to function by chelating divalent metal ions within the enzyme catalytic center. However, differences in mutations conferring resistance among sub-families of DKA inhibitors suggest that multiple binding orientations may