Merck
50051
Sigma-Aldrich
Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
≥99.0% (T)
別名:
Benzyl glycinate p-toluenesulfonate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOCH2C6H5 · CH3C6H4SO3H
CAS番号:
分子量:
337.39
Beilstein:
3600116
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
132-134 °C
溶解性
methanol: 0.1 g/mL, clear
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C9H11NO2.C7H8O3S/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-7,10H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
50051-BULK:
50051-25G:
50051-VAR:
50051-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yang Lin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-04)
The discovery of IDO1 and HDAC1 dual inhibitors may provide a novel strategy for cancer treatment by taking advantages of both immunotherapeutic and epigenetic drugs. In this paper, saprorthoquinone (1) and 13 of its analogues from Salvia prionitis Hance were