Merck
499501
Sigma-Aldrich
3,5-ジブロモフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3,5-ジブロモベンゼン ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
279.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
mp
>300 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
OB(O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
InChI Key
WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • フェニレン-ボロキシンネットワークの合成に用いる真空中縮合および表面ラジカル付加
  • 官能基化ジハロフェニルボロン酸を与えるジハロフェニルジオキサザボロシンのリチオ化
  • テトラ置換ブタンテトラオールのシクロホウ素化
  • アリールボロン酸のホモカップリング
  • ホウ素ジピロロメテン混成体の合成
  • NHCおよびデンドリマー状NHCイリジウム錯体の構造と活性の研究
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
499501-BULK:
499501-VAR:
499501-1G:
499501-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)