About This Item
化学式:
CH3CH213CH2OH
CAS番号:
分子量:
61.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
密度
0.804 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3+1
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-LBPDFUHNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493341-1G:
493341-BULK:
493341-VAR:
493341-1G-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)