アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@]2(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@@]([C@](C(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(O)[C@H](C)C4)(C)[C@]4([H])[C@]3([H])CCC2=C1
InChI
1S/C38H59FO6/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-34(43)45-26-33(42)38(44)27(2)23-31-30-20-19-28-24-29(40)21-22-35(28,3)37(30,39)32(41)25-36(31,38)4/h21-22,24,27,30-32,41,44H,5-20,23,25-26H2,1-4H3/t27-,30+,31+,32+,35+,36+,37+,38+/m1/s1
InChI Key
WDPYZTKOEFDTCU-WDJQFAPHSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2932-50MG:
SML2932-VAR:
SML2932-10MG:
SML2932-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)