Merck
492906
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-aspartic-15N acid, L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS番号:
分子量:
356.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
光学活性
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
190 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i20+1
InChI Key
KSDTXRUIZMTBNV-OICQNXLQSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
492906-VAR:
492906-BULK:
492906-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)