Merck
492094
Sigma-Aldrich
シクロペンタン-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4H10
CAS番号:
分子量:
71.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.762 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C1CC[13CH2]C1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1+1
InChI Key
RGSFGYAAUTVSQA-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
492094-BULK:
492094-100MG:
492094-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)