Merck
491403
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethanol-13C3
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3O13CH213CH2OH
CAS番号:
分子量:
79.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491403-1G:
491403-VAR:
491403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)