Merck
491292
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-1,2-13C2
99 atom % 13C
別名:
sec-Phenethyl-α,β-13C2 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CH(OH)13CH3
CAS番号:
分子量:
124.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.030 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3][13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1,7+1
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-SPBYTNOZSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
491292-250MG:
491292-VAR:
491292-BULK:
491292-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)