アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
溶解性
deionized water: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CNC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H5NO5/c6-2(7)1-5-3(8)4(9)10/h1H2,(H,5,8)(H,6,7)(H,9,10)
InChI Key
BIMZLRFONYSTPT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O9390-10MG:
O9390-BULK:
O9390-VAR:
O9390-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Glutamine is a common precursor for the biosynthesis of both glutamate and GABA. Glutamine can be transported in and out of neurons and astrocytes utilizing different glutamine carriers. The neurotransmitter glutamate can be synthesized from glutamine by the action of phosphate-activated glutaminase.
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.