Merck
491241
Sigma-Aldrich
N-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
別名:
1-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D8H3N
CAS番号:
分子量:
93.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
InChI Key
AVFZOVWCLRSYKC-UDCOFZOWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.80 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)