Merck
486078
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2
5 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(15NO3)2
CAS番号:
分子量:
166.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
5 atom % 15N
フォーム
solid
分子量
164.48 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
561 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
InChI Key
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486078-BULK:
486078-VAR:
486078-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)