About This Item
化学式:
CH3(CH2)913CH=13CH2
CAS番号:
分子量:
170.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
mp
-35 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCCCCCCCCC[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3/i1+1,3+1
InChI Key
CRSBERNSMYQZNG-ZKDXJZICSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491209-100MG:
491209-BULK:
491209-VAR:
491209-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)