Merck
662844
Sigma-Aldrich
Allylcyclohexane
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16
CAS番号:
分子量:
124.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.450
bp
148-149 °C/760 mmHg
密度
0.803 g/mL at 25 °C
官能基
allyl
SMILES記法
C=CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2,9H,1,3-8H2
InChI Key
KVOZXXSUSRZIKD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F
引火点(℃)
29 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
662844-VAR:
662844-5G:
662844-BULK:
662844-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)