Merck
662852
Sigma-Aldrich
Allylcyclopentane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14
CAS番号:
分子量:
110.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.440
bp
125-127 °C/750 mmHg
密度
0.792 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C=CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI Key
NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.0 °F - closed cup
引火点(℃)
13.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
662852-25G:
662852-VAR:
662852-5G:
662852-BULK:
試験成績書(COA)