Merck
490962
Sigma-Aldrich
尿素-15N2
5 atom % 15N, 99% (CP)
別名:
15N 標識尿素, カルバミド-15N2, カルボニルジアミド-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCO15NH2
CAS番号:
分子量:
62.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
5 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
分子量
60.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
490962-VAR:
490962-BULK:
490962-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
490962-50G4061832402529