Merck
490865
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
Tetradecanoic acid-1,2-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1113CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
230.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i13+1,14+1
InChI Key
TUNFSRHWOTWDNC-SBAVNFSASA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
490865-500MG-PW:
490865-500MG:
490865-VAR:
490865-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)