Merck
490687
Sigma-Aldrich
1-Propanol-d8
98 atom % D
別名:
Deuterated Propanol, Deuterated propyl alcohol, Propyl alcohol-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2CD2OD
CAS番号:
分子量:
68.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-RIZALVEQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490687-BULK:
490687-1G-PW:
490687-VAR:
490687-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)