Merck
490660
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Propionic acid-2-13C sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH2CO2Na
CAS番号:
分子量:
97.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i2+1;
InChI Key
JXKPEJDQGNYQSM-CGOMOMTCSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
490660-BULK:
490660-500MG-PW:
490660-500MG:
490660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)