Merck
490261
Sigma-Aldrich
メチルブロモアセタート-2,2-d2
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCD2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
154.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i2D2
InChI Key
YDCHPLOFQATIDS-CBTSVUPCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
490261-5G-PW:
490261-5G:
490261-VAR:
490261-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)