Merck
489476
Sigma-Aldrich
Glycerol-13C3
99 atom % 13C
別名:
1,2,3-Propanetriol-13C3, 13C Labeled glycerol, Glycerin-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO13CH2)213CHOH
CAS番号:
分子量:
95.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
bio NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.302 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
489476-500MG:
489476-5G:
489476-1G:
489476-500MG-PW:
489476-VAR:
489476-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yashoda Kandel et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(9), e0008591-e0008591 (2020-09-18)
The reliance on blood is a limiting factor for mass rearing of mosquitoes for Sterile-Insect-Technique (SIT) and other mosquito-based control strategies. To solve this problem, we have developed SkitoSnack, a formulated diet for Aedes aegypti (L) mosquitoes, as an alternative
Xin Wang et al.
Nature communications, 10(1), 1279-1279 (2019-03-22)
A classic problem in microbiology is that bacteria display two types of growth behavior when cultured on a mixture of two carbon sources: the two sources are sequentially consumed one after another (diauxie) or they are simultaneously consumed (co-utilization). The
資料
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com