Merck
489425
Sigma-Aldrich
Formamide-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H13CONH2
CAS番号:
分子量:
46.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][13C](N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489425-1G:
489425-1G-PW:
489425-VAR:
489425-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)