Merck
489360
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH213CH2OH
CAS番号:
分子量:
64.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid (solution)
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
密度
1.148 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
room temp
SMILES記法
O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489360-VAR:
489360-1G-PW:
489360-BULK:
489360-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)