Merck
471348
Sigma-Aldrich
メタンスルホン酸 溶液
70 wt. % in H2O
別名:
Mesylic acid, MsOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO3H
CAS番号:
分子量:
96.11
Beilstein:
1446024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
濃度
70 wt. % in H2O
不純物
≤1,000 ppm Sulfate (SO4)
≤10 ppm Iron
≤50 ppm Chloride (Cl)
屈折率
n20/D 1.416
密度
1.319 g/mL at 25 °C
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The product is a 70% aqueous solution of methanesulfonic acid (MSA). MSA is a strong organic acid. The chemical oxidation of dimetyl sulfide in the atmosphere leads to the formation of MSA in large quantities. MSA undergoes biodegradation by forming CO2 and sulphate. It is considered a green acid as it is less toxic and corrosive in comparison to mineral acids.1 The aqueous MSA solution has been considered a model electrolyte for electrochemical processes.
アプリケーション
Methanesulfonic acid solution may be used to study the corrosion behavior of stainless steel.
法的情報
Arkema Inc.製
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471348-VAR:
471348-18L:
471348-2L:
471348-1L:
471348-5L:
471348-25ML:
471348-500ML:4548173361369
471348-BULK:
471348-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Corrosion behaviour of stainless steels in aqueous solutions of methanesulfonic acid.
Finsgar M and Milosev I.
Corrosion Science, 52(7), 2430-2438 (2010)
Methane Sulphonic Acid is Green Catalyst in Organic Synthesis.
Kulkarni P.
Orient. J. Chem., 31(1), 447-451 (2015)
Microbial metabolism of methanesulfonic acid.
Kelly DP and Murrell JC.
Archives of Microbiology, 172(6), 341-348 (1999)
Environmental benefits of methanesulfonic acid. Comparative properties and advantages.
Gernon MD.
Green Chemistry, 1(3), 127-140 (1999)
Chris Twelves et al.
Breast cancer research and treatment, 148(3), 553-561 (2014-11-09)
Data from two phase 3 studies of eribulin were pooled in analyses initially requested by the European Medicines Agency to assess whether specific patient subgroups, previously treated with an anthracycline and a taxane, benefited from eribulin. Study 305/EMBRACE included women