Merck
489336
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1,2,2,2-d5
99.5 atom % D
別名:
Ethyl-d5 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2OH
CAS番号:
分子量:
51.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.5 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-ZBJDZAJPSA-N
詳細
Ethanol-1,1,2,2,2-d5 (ethyl-d5 alcohol, CD3CD2OH) is deuterated ethyl alcohol. The nuclear magnetic relaxation rates of 13C in 13CCl4 and CD3CD2OH solvent mixture has been determined. The quantification of ethyl-d5 alcohol along with ethyl alcohol in serum by stable isotope gas chromatography-mass spectrometry technique has been reported. It plays a role as a tracer in the time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS) tracer method to assess the boundary lubricating behaviors of boundary lubricating films.
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489336-5G-PW:
489336-BULK:
489336-VAR:
489336-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous measurement of ethanol and ethyl-d5 alcohol by stable isotope gas chromatography-mass spectrometry.
Dean RA, et al.
Clinical Chemistry, 42(3), 367-372 (1996)
Relative molecular orientation in ethanol-CCl4 mixtures as determined by nuclear magnetic relaxation mesurements.
Langer H, et al.
Chemical Physics Letters, 23(3), 417-421 (1973)