Merck
489263
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CO13CH213CO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
134.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.060 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
XYIBRDXRRQCHLP-XMUWKQMQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489263-500MG-PW:
489263-BULK:
489263-VAR:
489263-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)