Merck
489107
Sigma-Aldrich
DL-Serine-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
106.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC(CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i3+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489107-250MG:
489107-BULK:
489107-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)