Merck
488895
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
DL-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH(OH)CH213CO2Na
CAS番号:
分子量:
128.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
161-167 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].C[13CH](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
InChI Key
NBPUSGBJDWCHKC-ZPGUIXIESA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
488895-VAR:
488895-BULK:
488895-500MG-PW:
488895-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2