About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D2H10O6
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2
InChI Key
RFSUNEUAIZKAJO-XPGJXJCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
488720-500MG:
488720-BULK:
488720-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)