Merck
488593
Sigma-Aldrich
コリンブロミド-(メチル-13C)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2N(CH3)213CH3Br
CAS番号:
分子量:
185.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Br-].C[N+](C)([13CH3])CCO
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1+1;
InChI Key
JJCWKVUUIFLXNZ-YTBWXGASSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
488593-BULK:
488593-500MG:
488593-VAR:
488593-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)