Merck
488542
Sigma-Aldrich
Chloromethane-13C
99 atom % 13C
別名:
Methyl-13C chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3Cl
CAS番号:
分子量:
51.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
1.74 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3796 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
−24.2 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1+1
InChI Key
NEHMKBQYUWJMIP-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮製CGA 110/180バルブ付きレクチャ-ボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224
ピクトグラム
FlameGas cylinderHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488542-1L:4548173161518
488542-1L-PW:
488542-1L-EU:
488542-BULK:
488542-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)