Merck
488240
Sigma-Aldrich
Bromoethane-1-13C
99 atom % 13C
別名:
Ethyl-1-13C bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH2Br
CAS番号:
分子量:
109.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
1.473 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
InChI Key
RDHPKYGYEGBMSE-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-9.4 °F
引火点(℃)
-23 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488240-1G:4548173161396
488240-VAR:
488240-1G-PW:
488240-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)