Merck
492337
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-3-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
90.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)