安全性情報
487910
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
487910-BULK:
487910-VAR:
487910-500MG-PW:
487910-5G:
487910-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Yoshiki Yamaguchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1760(4), 693-700 (2005-12-14)
The Fc portion of immunoglobulin G (IgG) expresses the biantennary complex type oligosaccharides at Asn297 of the C(H)2 domain of each heavy chain with microheterogeneities depending on physiological and pathological states. These N-glycans are known to be essential for promotion