Merck
900584
Sigma-Aldrich
5-エチニル-2′-デオキシウリジン
95%
別名:
EdU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O5
CAS番号:
分子量:
252.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352208
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
206 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H](N2C(NC(C(C#C)=C2)=O)=O)O1
InChI
1S/C11H12N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h1,4,7-9,14-15H,3,5H2,(H,12,16,17)/t7-,8+,9+/m0/s1
InChI Key
CDEURGJCGCHYFH-DJLDLDEBSA-N
詳細
5-エチニル-2′-デオキシウリジン(EdU)は、細胞増殖研究のために細胞のDNAに組み込めるチミジンアナログです。組み込まれたヌクレオシドアナログは、蛍光アジドとの銅触媒クリック反応によって検出できます。
アプリケーション
5-エチニル-2′-デオキシウリジン(EdU)は、以下に使用されます:
  • 複製中に新たに合成されたDNAの標識
  • 細胞増殖アッセイ研究
  • 細胞周期解析
アッセイ用の全ての試薬を含むBaseclickキットの情報については以下を参照してください:Baseclick kits
Baseclickキットのリストについては、以下を参照してください:Baseclick kits
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
900584-50MG:
900584-500MG:
900584-VAR:
900584-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, susceptibility to enzymatic phosphorylation, cytotoxicity and in vitro antiviral activity of lipophilic pyrimidine nucleoside/carborane conjugates.
Bialek-Pietras M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 865, 166-172 (2018)
5-Ethynyl-2?-deoxycytidine as a new agent for DNA labeling: detection of proliferating cells
D Qu, et.al.
Analytical Biochemistry, 417, 112-121 (2011)
Click chemistry as a reliable method for the high-density postsynthetic functionalization of alkyne-modified DNA.
Gierlich J, et al.
Organic Letters, 8(17), 3639-3642 (2006)
Site-directed spin-labeling of nucleic acids by click chemistry: detection of abasic sites in duplex DNA by EPR spectroscopy.
Jakobsen A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(30), 10424-10428 (2010)
Timothy J Mead et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1130, 233-243 (2014-02-01)
Assessing cell proliferation in situ is an important phenotyping component of skeletal tissues from development to adult stages and disease. Various methods exist including immunostaining for proteins and protein modifications associated with specific steps of the cell cycle, but the