Merck
487775
Sigma-Aldrich
Acetamide-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO15NH2
CAS番号:
分子量:
60.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i3+1
InChI Key
DLFVBJFMPXGRIB-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1