Merck
486876
Sigma-Aldrich
Methyl formate-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H13CO2CH3
CAS番号:
分子量:
61.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.343 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.990 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][13C](=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2+1
InChI Key
TZIHFWKZFHZASV-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486876-VAR:
486876-1G:
486876-BULK:
486876-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)