Merck
486671
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-2,3-d2
98 atom % D
別名:
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCD=CDCO2H
CAS番号:
分子量:
118.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]\C(=C(\[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-FBBQFRKLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
446.0 °F
引火点(℃)
230 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486671-BULK:
486671-5G:
486671-5G-PW:
486671-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephan Berner et al.
ChemistryOpen, 8(6), 728-736 (2019-07-06)
The signal enhancement provided by the hyperpolarization of nuclear spins of biological molecules is a highly promising technique for diagnostic imaging. To date, most 13C-contrast agents had to be polarized in an extra, complex or cost intensive polarizer. Recently, the
A O'Gorman et al.
Translational psychiatry, 7(9), e1240-e1240 (2017-09-28)
The identification of an early biomarker of psychotic disorder is important as early treatment is associated with improved patient outcome. Metabolomic and lipidomic approaches in combination with multivariate statistical analysis were applied to identify plasma alterations in children (age 11)
資料
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.
プロトコル
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH