Merck
486086
Sigma-Aldrich
ニコチン酸-(環-d4)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
ナイアシン-(環-d4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4HNO2
CAS番号:
分子量:
127.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
white
mp
236-239 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
PVNIIMVLHYAWGP-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Nicotinic acid (pyridine-3-carboxylic acid) is also known as niacin or vitamin B3. It is a water-soluble vitamin found in some vegetable and animal sources. Niacin is also a precursor for the synthesis of NAD and NADP.
アプリケーション
Nicotinic acid-(ring-d4) can be used as an internal standard for the quantification of nicotinic acid in the biological sample by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). It can be also used as a precursor for the preparation of N′-nitrosonornicotine-2,4,5,6-d4 derivative.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
486086-500MG:
486086-500MG-PW:
486086-BULK:
486086-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Concurrent quantification of quinolinic, picolinic, and nicotinic acids using electron-capture negative-ion gas chromatography-mass spectrometry
Smythe GA, et al.
Analytical biochemistry, 301(1), 21-26 (2002)
Synthesis of nornicotine-2, 4, 5, 6-d4 and its N?-nitroso derivative
Munson JW and Hodgkins TG
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 13(4), 461-469 (1977)
Niacin and cholesterol: role in cardiovascular disease
Ganji SH, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 14(6), 298-305 (2003)
Effect on cardiovascular risk of high density lipoprotein targeted drug treatments niacin, fibrates, and CETP inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials including 117 411 patients
Keene D, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 349, 4379-4379 (2014)
Niacin, Nicotinamide, and Nicotinic Acid
Van A and Susan D
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 349, 4379-4379 (2000)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
486086-500MG4061833280409