Merck
485853
Sigma-Aldrich
L-Alanine-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
91.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
485853-250MG:
485853-VAR:
485853-BULK:
485853-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)