Merck
485772
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
別名:
グリシン-2,2-d2, N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HN-Fmoc)CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
299.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9D2
InChI Key
NDKDFTQNXLHCGO-KNXIQCGSSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
485772-VAR:
485772-BULK:
485772-1G:
485772-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)