Merck
485454
Sigma-Aldrich
アンモニウム-15N水酸化物 溶液
~6 N in H2O, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH4OH/H2O soln.
CAS番号:
分子量:
36.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
濃度
~6 N in H2O
屈折率
n20/D 1.339
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485454-VAR:
485454-5G:4548173160139
485454-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4