Merck
345547
Sigma-Aldrich
塩化水素 溶液
4.0 M in dioxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
濃度
3.80-4.40 M (by NaOH, titration)
4.0 M in dioxane
密度
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hydrogen chloride溶液には、溶媒である1,4-dioxane中に4.0 Mのhydrogen chlorideが含まれています。さまざまなアミノ酸やペプチドのtert-butoxycarbonyl(Boc)基の脱保護における脱保護剤として一般的に使用されます。さらに、N-9-Fluorenylmethoxycarbonyl- (Fmoc) amino-acid chloridesの合成など、さまざまな有機合成反応において試薬として作用します。
アプリケーション
塩化水素溶液(ジオキサン中4.0 M)は以下として使用できます:     
  • さまざまな複素環誘導体からN-Boc保護基を脱保護するための試薬。     
  • ポリマー保護基を脱保護するための試薬。たとえば、ベンジルエーテルで保護されたポリマーの脱保護。      
  • エチルビニルエーテル(EVE)からホルミル末端ポリ(エチルビニルエーテル)を合成する際の、ZnCl2と組み合わせた重合開始剤。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
345547-4X100ML:
345547-2L:4548173138282
345547-VAR-D:
345547-CH:
345547-800ML:4548173138299
345547-BULK:
345547-20L:
345547-100ML:4548173138275
345547-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Chitosan-graft-Poly (vinyl ether) as a Thermoresponsive Water-Soluble Chitosan
Namikoshi T, et al.
Journal of Fiber Science and Technology, 75(12), 193-199 (2019)
Z L Neumann et al.
Journal of veterinary internal medicine, 29(6), 1584-1594 (2015-10-02)
Canine osteosarcoma (OS) is an aggressive sarcoma characterized by pathologic skeletal resorption and pulmonary metastases. A number of negative prognostic factors, including bone alkaline phosphatase, have been identified in dogs with OS, but the underlying biologic factors responsible for such
Brian W Simons et al.
The Journal of pathology, 235(3), 478-489 (2014-10-29)
Inflammation is associated with several diseases of the prostate including benign enlargement and cancer, but a causal relationship has not been established. Our objective was to characterize the prostate inflammatory microenvironment after infection with a human prostate-derived bacterial strain and
Anne Bouchut et al.
PloS one, 10(3), e0117966-e0117966 (2015-03-19)
Lysine acetylation is a reversible post-translational modification (PTM) that has been detected on thousands of proteins in nearly all cellular compartments. The role of this widespread PTM has yet to be fully elucidated, but can impact protein localization, interactions, activity
Jingjing Cao et al.
Journal of virology, 89(5), 2777-2791 (2014-12-30)
Microtubule transport of circovirus from the periphery of the cell to the nucleus is essential for viral replication in early infection. How the microtubule is recruited to the viral cargo remains unclear. In this study, we observed that circovirus trafficking