アッセイ
99.9% trace metals basis
反応適合性
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
O[Bi]1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3
InChI Key
ZREIPSZUJIFJNP-UHFFFAOYSA-K
詳細
次サリチル酸ビスマス(III)(BSS)は、主に胃腸障害と下痢を治療するためのビスマスベースの医薬品に使用されます。
アプリケーション
- salicylate含有毒物を特定するためのferric chlorideの使用:この研究では、Bismuth subsalicylateなどのsalicylate化合物を検出するためのferric chlorideの使用を調べており、毒性スクリーニングおよび緊急治療におけるその重要性を明らかにしています(Hoffman RJ et al., 2002)。
- ラットにおける胃痛および表面疎水性に対するコショウとbismuth subsalicylateの効果:胃痛と胃内膜の性質に対するBismuth subsalicylateの効果を調べ、胃保護メカニズムを理解する手掛かりを提供しています(Lichtenberger LM et al., 1998)。
- Helicobacter pyloriの球菌様形態。その生存能の判定基準:さまざまな形態のHelicobacter pyloriを標的とする上でのBismuth subsalicylateの有効性を調べ、除菌治療におけるその役割に貢献しています(Bode G et al., 1993)。
- 胃腸疾患におけるBismuth治療:さまざまな胃腸疾患の治療におけるBismuth subsalicylateの治療適用を包括的に概説し、その薬理学的利点と安全プロファイルを明らかにしています(Gorbach SL, 1990)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
480789-BULK:
480789-100G:
480789-500G:
480789-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reviews of infectious diseases, 12 Suppl 1, S3-S8 (1990-01-01)
Pepto-Bismol, which contains bismuth subsalicylate (BSS) as the active ingredient, has been marketed in the United States for more than 80 years. In the gastrointestinal tract, BSS is converted to salicylic acid and insoluble bismuth salts. The salicylate portion of
Reviews of infectious diseases, 12 Suppl 1, S11-S15 (1990-01-01)
This report demonstrates that bismuth subsalicylate (BSS) effectively inhibits growth of a number of bacterial strains known to cause diarrhea, including Escherichia coli, Salmonella, Shigella, and Campylobacter. Other bismuth salts and sodium salicylate, a hydrolysis product of BSS in the
Copolymerizations of e-Caprolactone and Glycolide A Comparison of Tin (II) Octanoate and Bismuth (III) Subsalicylate as Initiators.
Biomolecules, 6(3), 1345-1352 (2005)
The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, 23(1), 8-13 (2012-04-17)
Helicobacter pylori eradication rates with standard triple regimens are worsening, and alternative treatments are urgently needed in some populations. The present study aimed to compare the efficacy of bismuth-based quadruple and concomitant regimens. Consecutive Helicobacter pylori-positive patients with non-ulcer dyspepsia
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(6), 2897-2904 (2011-04-06)
The human gastric pathogen Helicobacter pylori steals host cholesterol, modifies it by glycosylation, and incorporates the glycosylated cholesterol onto its surface via a cholesterol glucosyltransferase, encoded by cgt. The impact of cholesterol on H. pylori antimicrobial resistance is unknown. H.