アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
107 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-6-2-3-7(10-5-11)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
UKTKKMZDESVUEE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 1-(1-(1-adamantyl)methyl)-3-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
- 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-heptylurea
- 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-cyclooctylurea
- 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-(3-fluorobenzyl)urea
- 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-(4-phenylbutan-2-yl)urea
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478245-5G:
478245-BULK:
478245-VAR:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
478245-5G | 4061838351326 |