Merck
47751
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-L-チロシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21NO5
CAS番号:
分子量:
403.43
Beilstein:
3573123
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −22±2°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
SWZCTMTWRHEBIN-QFIPXVFZSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47751-5G-F:
47751-VAR-F:
47751-BULK-F:
47751-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Fmoc-Lys-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52023
Fmoc-Lys-OH
Fmoc-Ala-OH 95%
Sigma-Aldrich
531480
Fmoc-Ala-OH
Chiao-Ting Yen et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 1933-1940 (2008-12-27)
Twenty-four new dipeptide analogs (1-24) of aurantiamide acetate were designed, synthesized, and assayed for effects on superoxide anion generation and elastase release by human neutrophils in response to fMLP/CB. Among them, seven N-(fluorenyl-9-methoxycarbonyl) (Fmoc)-dipeptides (6, 9, 12, 14, 17, 18
Weidang Wu et al.
Cancer science, 106(6), 747-756 (2015-04-14)
L-type amino acid transporter 1 (LAT1), overexpressed on the membrane of various tumor cells, is a potential target for tumor-targeting therapy. This study aimed to develop a LAT1-mediated chemotherapeutic agent. We screened doxorubicin modified by seven different large neutral amino