Merck
47659
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
別名:
Fmoc-glycine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.4-0.8 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[X]C(=O)CNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47659-5G-F:
47659-VAR-F:
47659-BULK-F:
47659-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47627
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-Phe-OH 98%
Sigma-Aldrich
338338
Fmoc-Phe-OH