Merck
474169
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
96%
別名:
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8F8O2
CAS番号:
分子量:
288.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.353 (lit.)
bp
75-79 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C8H8F8O2/c9-5(10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)3-17-1-4-2-18-4/h4-5H,1-3H2
InChI Key
NABHRPSATHTFNS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474169-25ML:
474169-VAR:
474169-5ML:
474169-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)