About This Item
化学式:
ICF2CF2OCF2CF2SO2F
CAS番号:
分子量:
426.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.35 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
密度
2.051 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
fluoro
iodo
SMILES記法
FC(F)(I)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F9IO3S/c5-1(6,14)2(7,8)17-3(9,10)4(11,12)18(13,15)16
InChI Key
XSLYISNQTJHKMP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride (ICCF) is a monofunctionalized sulfonyl fluoride derivative. Its density at 25°C is 2.174g/cm3.
アプリケーション
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride (ICCF) may be used in the synthesis of perfluorinated sulfonic acid silane (PSTE).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
473839-1G:
473839-VAR:
473839-BULK:
473839-5G:4548173988924
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 768-768 (2015)
Perfluorinated alkylsulfonic acid functionalized periodic mesostructured organosilica: A new acidic catalyst.
Dube D, et al.
Applied Catalysis A: General, 358(2), 232-239 (2009)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
473839-5G | 4061837255311 |
473839-1G |