Merck
471585
Sigma-Aldrich
tert-ドデシルメルカブタン
mixture of isomers, 98.5%
別名:
tert-ドデカンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H25SH
CAS番号:
分子量:
202.40
Beilstein:
1738382
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98.5%
bp
227-248 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
InChI Key
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • tDodSNO-スチレン・無水マレイン酸ナノ粒子 SMA-tDodSNO の生物物理学的および一酸化窒素放出特性を特徴づけるデータ: この研究では、tert-ドデシルメルカプタンを使用した SMA-tDodSNO ナノ粒子の合成と特性評価について考察しています(H Alimoradi et al., 2018)。
  • 光電気化学的水分解のための増感剤としての Cu2ZnSnS4-Ag2S ナノスケール p-n ヘテロ構造: この研究では、光電気化学的水分解のための CZTS-Ag2S ヘテロ構造の合成における tert-ドデシルメルカプタンの利用について調査しています(X Yu et al., 2015)。
  • エネルギーハーベスティングのためのポリアミド銀アンチモン硫化物ナノファイバーに基づく摩擦帯電ナノ発電機の性能向上: この研究では、摩擦帯電ナノ発電用に tert-ドデシルメルカプタンを使用したナノファイバーの合成について考察しています(A Yar et al., 2021)。
法的情報
Arkema社製品。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471585-1L:
471585-25ML:
471585-500ML:
471585-18L:
471585-BULK:
471585-5L:
471585-VAR:
471585-2L:
471585-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)